T1135
TERGITOL™
MIN FOAM 1x
Description
non-ionic
Poids mol.
640 g/mol
CMC
34 ppm
Température de transition
cloud point 40 °C
HLB
12.6
Chaîne SMILES
OCCO.CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H10O.C3H8O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5;1-3(5)2-4;3-1-2-4/h5H,2-4H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;3-4H,1-2H2
Clé InChI
QMNOIORHZMRPLS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - open cup - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
200 °C - open cup - (External MSDS)