Principaux documents
TEM-FF150CU
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 25
Synonyme(s) :
FORMVAR FILM MESH CU 25/BX
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-FF150CU n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 25
Taille
150 mesh
Description générale
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.