Principaux documents
930261
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Synonyme(s) :
TEM grids
1 EA
71,40 $
71,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
71,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
71,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Matériaux
copper grid
formvar/carbon film
Description
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
Conditionnement
box of 25
Taille de la grille
200 mesh
Description générale
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.