SAMP2HNNB
Millex™ filter for the Samplicity® G2 System
Nylon, pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
1 370,00 $
About This Item
1 370,00 $
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
polypropylene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex™
Samplicity®
Caractéristiques
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millex™
Samplicity®
Paramètres
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diamètre
33 mm
Surface de filtration
4.5 cm2
Volume
1.7 mL
Couleur
purple
Dimension de pores
0.45 μm
Entrée
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
Point de bulle
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
• Samplicity G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials
• Millex Filters for the Samplicity G2 System provide adaptor funnels and Millex 33 mm filters
• Samplicity G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
• Available in 0.20 µm and 0.45 µm pore sizes with Durapore PVDF, Millipore Express PLUS PES, or nylon membranes
Available in 2 Pack Sizes:
SKU ending with NB (-------NB): 250 per pack
SKU ending with NK (-------NK): 1000 devices (4x 250 per pack)
Applications:
HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Application
Conditionnement
Composants
Caractéristiques
Forme physique
Informations légales
Articles
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenu apparenté
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
La filtration permet de séparer des substances afin de réduire la complexité des échantillons et d'accroître la pureté des analytes, pour de meilleurs résultats analytiques.