Principaux documents
TEM-CF300-CU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 300 mesh, box of 50
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le produit TEM-CF300-CU-ET n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Conditionnement
box of 50
Taille
300 mesh
Description générale
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 300 mesh.