Principaux documents
930369
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Synonyme(s) :
TEM grids
1 EACH
227,00 $
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
227,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41111761
Nomenclature NACRES :
MA.24
227,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Matériaux
carbon film
copper grid
Conditionnement
box of 50
film size
5-6 nm
Taille de la grille
200 mesh
Description générale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard square mesh grids.
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.