219274
Eicosane
99%
Synonyme(s) :
n-Eicosane
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
9.8 (vs air)
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
220 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Solubilité
hexane: soluble 100 mg/mL, clear
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H42/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
Clé InChI
CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- to fabricate a modified carbon paste electrode composed of Cu2+-mediated salbutamol-imprinted polymer nanoparticles
- in formulation of microcapsules of n-eicosane coated with a polysiloxane
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane