T89206
Tropic acid
98%
Synonyme(s) :
2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
116-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC(C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Esterification of carboxylic acids and alcohols in the presence of dried Dowex H+/NaI catalyst system.
- Multistep synthesis of cyclic pentadepsipeptides.
- Synthesis of an isocoumarin derivative by reacting with tetracyanobenzene (TCNB) via multicomponent photo reaction.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable