8.20934
Triethyl orthoacetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethyl orthoacetate, Orthoacetic acid triethyl ester, 1,1,1-Triethoxyethane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
3.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C
Limite d'explosivité
0.9-7.0 % (v/v)
Point d'ébullition
142 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 39 °C
Densité
0.8888 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Point d'éclair (°C)
39 °C - Non-equilibrium method