75580
Triethyl orthoacetate
purum, ≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1,1-Triethoxyethane
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
Point d'ébullition
142 °C (lit.)
Densité
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(C)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Application
- Stereocontrolled total synthesis of a naturally occuring indole alkaloid, (−)-aspidophytine.
- Conversion of allylic alcohols to γ,δ-unsaturated esters under mild acidic condition, a reaction popularly known as Johnson–Claisen rearrangement.
- Synthesis of heterocycles such as 2-oxazolines and quinazolin-4(3H)-one derivatives.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Point d'éclair (°C)
39 °C - Non-equilibrium method
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?