324663
1,4-Pentadien-3-ol
contains 0.4% hydroquinone as stabilizer, ≥96%
Synonyme(s) :
Divinyl carbinol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥96%
Forme
liquid
Contient
0.4% hydroquinone as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
115-116 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(C=C)C=C
InChI
1S/C5H8O/c1-3-5(6)4-2/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
ICMWSAALRSINTC-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
89.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
32 °C - closed cup