T45004
Triallylamine
99%
Synonyme(s) :
TAA
109,00 $
About This Item
109,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.73 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
90 mmHg ( 80 °C)
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
pb
150-151 °C (lit.)
Densité
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C=CCN(CC=C)CC=C
InChI
1S/C9H15N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H,1-3,7-9H2
Clé InChI
VPYJNCGUESNPMV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Triallylamine (TAA) reacts with primary aromatic amines in the presence of a ruthenium catalyst to form 2-ethyl-3-methylquinolines.[1]
- TAA undergoes hydrozirconation followed by transmetalation with germanium tetrachloride to form 1-aza-5-germa-5-chlorobicyclo[3.3.3]undecane. This compound can react with Grignard or lithium reagents to form the corresponding 5-organo compounds.[2]
- The cycloaddition of TAA to fluorinated 1,3,4-oxadiazoles affords octahydro-2,7-methanofuro[3,2-c]pyridines.[3]
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter