Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
25 mL | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 556,00 $ 417,00 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH2=CHCH2N(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.15
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
218-458-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1734044
417,00 $
Tarif556,00 $Économiser 25 %Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
density
0.719 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C5H11N/c1-4-5-6(2)3/h4H,1,5H2,2-3H3
InChI key
GBCKRQRXNXQQPW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 0.719 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.765 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.732 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.786 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylallylamine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-20 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles