Principaux documents
66612
Sigma-Aldrich
Methyldiethoxysilane
≥96%
Synonyme(s) :
Diethoxy-methylsilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H14O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.25
Beilstein:
1733975
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96%
pb
94-95 °C (lit.)
Densité
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[SiH](C)OCC
InChI
1S/C5H14O2Si/c1-4-6-8(3)7-5-2/h8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
SOGIFFQYRAXTDR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Bhushan P Mahadik et al.
Biomaterials, 67, 297-307 (2015-08-04)
Hematopoietic stem cells (HSCs) are a rare stem cell population found primarily in the bone marrow and responsible for the production of the body's full complement of blood and immune cells. Used clinically to treat a range of hematopoietic disorders