Principaux documents
T294942
2-ISOPROPYLCYCLOPENTANONE HYDRAZONE
AldrichCPR
T294942-100MG
90,30 $
90,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
T294942-100MG
90,30 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H16N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
90,30 $