Principaux documents
T221708
(1E)-4-METHOXY-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-1-ONE HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.22
Numéro MDL:
Autres remarques