903167
10-Phenylphenothiazine
≥95%
Synonyme(s) :
10-Phenyl-10H-phenothiazine, N-Phenylphenothiazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
Pf
94 °C
Activation du photocatalyseur
365 nm
Chaîne SMILES
C12=CC=CC=C1SC3=C(C=CC=C3)N2C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C18H13NS/c1-2-8-14(9-3-1)19-15-10-4-6-12-17(15)20-18-13-7-5-11-16(18)19/h1-13H
Clé InChI
WSEFYHOJDVVORU-UHFFFAOYSA-N
Application
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable