Principaux documents
T271179
(4AR,5S)-5-{[TERT-BUTYL(DIMETHYL)SILYL]OXY}-4A-{[(4S)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL]METHYL}DECAHYDRO-2H-BENZO[A]CYCLOHEPTEN-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H42O4Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.675
Numéro MDL:
Autres remarques