Principaux documents
P4240
Sigma-Aldrich
1,2-Dipalmitoylphosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt
≥98%
Synonyme(s) :
1-(1,2-Dihexadecanoylphosphatidyl)inositol-3,4,5-trisphosphate tetrasodium salt, PtdIns-(3,4,5)-P3 (1,2-Dipalmitoyl) tetrasodium salt
100 μG
267,00 $
267,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
267,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H78Na4P4O22
Poids moléculaire :
1138.90
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.77
267,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Proposed as signal transduction modulator.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable