Y0000127
Acebutolol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, 2-Acetyl 4-butyramidophenol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acebutolol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
120-126 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(C)=O
InChI
1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16)
Clé InChI
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)