Principaux documents
SYNF351430M
Synthware fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F351430M, Filter tubes with fritted disc
1 EA
275,00 $
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
275,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
275,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
glass tube
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F351430M
D.E. du disque
30 mm
Description générale
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.