SYNF701430M
Synthware™ fritted filter tube
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Synonyme(s) :
Synthware F701430M, straight filter tube
About This Item
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS14/20
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware F701430M
D.E. du disque
30 mm
Catégories apparentées
Description générale
Available with a choice of coarse or medium porosity fritted discs.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.