CLS3294050M
Pyrex® Gooch crucible, high form, with fritted disc
capacity 50 mL, porosity 10-15 μm
Synonyme(s) :
Corning® 32940
721,00 $
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
About This Item
721,00 $
Disponible pour expédition le25 avril 2025Détails
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 32940-50M
Capacité
50 mL
Diam. du disque
40 mm
Dimension de pores
10-15 μm porosity
Description générale
Crucibles should not be subjected to sudden temperature changes.
In order to avoid strain, they should not be removed from the furnace until the temperature has dropped to 250°C.