Principaux documents
S882070
N-ALLYLPHTHALIMIDE
AldrichCPR
S882070-50MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S882070-50MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C11H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.2
Numéro MDL:
146,00 $