Principaux documents
S810541
METHYL 5-BROMO-2-FUROATE
AldrichCPR
S810541-50MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S810541-50MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.009
Numéro MDL:
261,00 $