H0500
1,2,3,4-Tetrahydroharmane-3-carboxylic acid
Synonyme(s) :
1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid, NSC 26225
121,00 $
About This Item
121,00 $
Produits recommandés
Température de stockage
−20°C
Niveau de qualité
Chaîne SMILES
CC1NC(Cc2c1[nH]c3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
ZUPHXNBLQCSEIA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Cytotoxicity and insecticidal activities of harmine derivatives
- Isoquinolines, β-carbolines, and 3-deazapurines via oxidative decarboxylation
- Cytotoxic evaluation of 1,3-di- and 1,3,9-trisubstituted β-carbolines
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable