Documents
777730
Sigma-Aldrich
2-Bromofuran-3-carboxylic acid
96%
Synonyme(s) :
2-Bromo-3-furoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
160-163 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
Clé InChI
UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable