Principaux documents
S789259
L-2-AMINOBUTYRIC ACID BENZYL ESTER PARA-TOLUENESULFONATE
AldrichCPR
S789259-250MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S789259-250MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H23NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
365.452
Numéro MDL:
146,00 $