374229
Boc-Tyr-OH
98%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-tyrosine, Boc-L-tyrosine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +3.0°, c = 2 in acetic acid
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Pf
133-135 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clé InChI
CNBUSIJNWNXLQQ-NSHDSACASA-N
Catégories apparentées
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable