Principaux documents
S582026
(3-AMINO-3-CARBOXYPROPYL)DIMETHYLSULFONIUM BROMIDE
AldrichCPR
S582026-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S582026-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H14BrNO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.152
Numéro MDL:
261,00 $