Principaux documents
755257
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
3-Pyridazinecarboxylic acid
1 G
156,00 $
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
156,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
156,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
200-209 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cccnn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-2-1-3-6-7-4/h1-3H,(H,8,9)
Clé InChI
RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lina Lv et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(2), 566-577 (2018-12-12)
Complexation of U(vi) with pyridazine-3-carboxylate (PDZ) and pyrazine-2-carboxylate (PAZ) was studied by spectrophotometry, potentiometry and microcalorimetry in 1.0 mol dm-3 NaClO4. Three complexes, [UO2L]+, UO2L2(aq) and [UO2L3]-, were identified and their stability constants (log β) and the corresponding formation enthalpies were