Principaux documents
S480630
4-HYDROXY-4-(2-NITRO-PHENYL)-BUTAN-2-ONE
AldrichCPR
S480630-25MG
146,00 $
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S480630-25MG
146,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.203
Numéro MDL:
146,00 $