Principaux documents
S563617
1-ISOPROPYL-4-PIPERIDONE
AldrichCPR
S563617-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S563617-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H15NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.215
Numéro MDL:
261,00 $