359599
cis-4-Benzyloxy-2-buten-1-ol
≥95%
Synonyme(s) :
cis-2-Buten-1,4-diol-monobenzyl ether
166,00 $
About This Item
166,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.534 (lit.)
pb
105-108 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
hydroxyl
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC\C=C/COCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-7,12H,8-10H2/b5-4-
Clé InChI
CGLJRLXTVXHOLX-PLNGDYQASA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter