Principaux documents
S525057
PARA-TOLUENESULFONIC ACID 2,3-BUTANEDIYLIDENEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H22N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
422.528
Numéro MDL:
Autres remarques