Principaux documents
555215
Sigma-Aldrich
ScavengePore phenethyl diethylamine
macroporous, 40-70 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
MP diethylamine resin, Phenethyl diamine, polymer-bound
5 G
299,00 $
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
299,00 $
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Gamme de produits
ScavengePore
Forme
macroporous
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.7-1.5 mmol/g loading
Taille des particules
40-70 mesh
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.CCN(CC)CCc3ccccc3
InChI
1S/C12H19N.C10H10.C8H8/c1-3-13(4-2)11-10-12-8-6-5-7-9-12;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h5-9H,3-4,10-11H2,1-2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
Clé InChI
MFCQPWPGLCCHOO-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ScavengePore is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable