Documents
S524190
PARA-TOLUENESULFONIC ACID (2-HYDROXY-1-NAPHTHYLMETHYLENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.404
Numéro MDL:
Autres remarques