Principaux documents
S515507
BENZOPHENONE AZINE
AldrichCPR
S515507-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S515507-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C26H20N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.463
Numéro MDL:
261,00 $