Principaux documents
S455768
BROMOMALEIC ACID
AldrichCPR
S455768-250MG
261,00 $
261,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S455768-250MG
261,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C4H3BrO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.97
Numéro MDL:
261,00 $