Documents
105023
Sigma-Aldrich
Bromomaleic anhydride
97%
Synonyme(s) :
3-Bromo-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 3-Bromo-2,5-furandione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4HBrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.95
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.54 (lit.)
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Densité
1.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
BrC1=CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C4HBrO3/c5-2-1-3(6)8-4(2)7/h1H
Clé InChI
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter