Principaux documents
457086
Sigma-Aldrich
Phthalic anhydride-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,3-Isobenzofurandione-4,5,6,7-d4
500 MG
800,00 $
800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
800,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8D4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
pb
284 °C (lit.)
Pf
131-134 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)OC(=O)c2c1[2H]
InChI
1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Clé InChI
LGRFSURHDFAFJT-RHQRLBAQSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable