Principaux documents
S468487
DIRECT BLUE 98 (C.I. 23155)
AldrichCPR
S468487-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S468487-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C38H24N5Na3O13S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
923.802
Numéro MDL:
37,90 $