Principaux documents
8.42128
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminoanthraquinone
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Diaminoanthraquinone
25 G
70,70 $
100 G
178,00 $
70,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
70,70 $
100 G
178,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
204-922-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
70,70 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<1 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥88.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
>400 °C
Puissance
5790 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
Pf
268 °C
Température de transition
flash point 340 °C
Densité
1.44 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Nc1c2c(c(cc1)N)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
Clé InChI
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
644.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
340 °C - closed cup