Key Documents
S427977
PHOSPHOENOLPYRUVIC ACID, SILVER BARIUM SALT, DIHYDRATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C3H4AgBaO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.233
Numéro MDL:
Autres remarques