10108294001
Roche
Phosphoenol-pyruvate
97% (PEP-K), pkg of 1 g
Synonyme(s) :
Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, 2-(Phosphonooxy)-2-propenoic acid monopotassium salt, mono-Potassium phosphoenolpyruvate, PEP-K
400,00 $
Disponible pour expédition le23 avril 2025Détails
About This Item
400,00 $
Disponible pour expédition le23 avril 2025Détails
Produits recommandés
Description
C3H4O6PK (Formula)
PEP, monopotassium salt
Niveau de qualité
Essai
97% (PEP-K)
Forme
solid
Poids mol.
Mr 168.0 (PEP)
Mr 206.1 (PEP-K)
Conditionnement
pkg of 1 g
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable