10109045001
Roche
Pyruvate Kinase (PK)
from rabbit muscle
Synonyme(s) :
PK
117,00 $
About This Item
117,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit muscle
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
~200 units/mg protein (At 25 °C with PEP as the substrate.)
Conditionnement
pkg of 1 mL (10 mg)
Fabricant/nom de marque
Roche
pH optimal
7.0-7.5
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C (−15°C to −25°C)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available