33970
Mepanipyrim
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Methyl-N-phenyl-6-(1-propynyl)-2-pyrimidinamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CC#Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
InChI
1S/C14H13N3/c1-3-7-13-10-11(2)15-14(17-13)16-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-10H,1-2H3,(H,15,16,17)
Clé InChI
CIFWZNRJIBNXRE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
267.8 °F
Point d'éclair (°C)
131 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?