Principaux documents
R644234
2-(2-CHLORO-4-(TRIFLUOROMETHYL)ANILINO)-3-METHYLBUTANOIC ACID
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C12H13ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.691
Numéro MDL:
37,90 $