AP1064
PhosphoDetect Anti-PDH-E1α (pSer³⁰⁰) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Pyruvate Dehydogenase pSer³⁰⁰ Rabbit pAb
581,00 $
About This Item
581,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer300)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (0.5 μg/ml)
Immunocytochemistry (1 μg/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
HEK293 cells treated with dichloroacetate
HEK293 cells
Autres remarques
Seifert, F., et al. 2007. Biochemistry 21, 6277.
Lee, J., et al. 2007. Mol. Cell Prot. 4, 669.
Patel, M.S. and Korotchkina, L.G. 2006 Biochem. Soc. Trans.34, 217.
Korotchkina, L.G., et al. 2001. J. Biol. Chem. 40, 37223.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable