Principaux documents
R544108
5-PHENYL-7-TRIFLUOROMETHYL-(1,2,4)TRIAZOLO(1,5-A)PYRIMIDINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H7F3N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.212
Numéro MDL:
Autres remarques